Learn More
Cytiva Aparatos de filtración al vacío de la serie MV050
Los dispositivos de filtración en vacío de la serie MV están fabricados con acero inoxidable, lo cual es especialmente adecuado para aplicaciones de microbiología.
Marca: Cytiva 10440020
Detalles adicionales : Peso : 1.04000kg
Descripción
El sistema se puede utilizar hasta 200 °C, es esterilizable en autoclave y se puede esterilizar con calor seco hasta 180 °C.Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Reusable | |
Acero inoxidable | |
12,5 cm2 | |
Pinza de cierre rápido | |
MV 050A/0 | |
392°F | |
500 mL |
Tapón de caucho | |
MV050 Manifold | |
Non-sterile | |
Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) | |
MV050A/0 | |
200°C | |
Vacuum Filtration Manifold | |
47/50 mm |