Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™, gama WME, 0,2 μm
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ - la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
Marca: Cytiva 7187-114
108.16 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
0,2 μm | |
Preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas | |
Almohadilla | |
Paquete de 100 | |
Rejilla | |
130 °C | |
1,85 in |
Blanca | |
WME | |
No estéril | |
Negro | |
Medio | |
3,1mm | |
266 °F | |
Rejilla blanca/negra | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose