Learn More
Cytiva Membrana de ésteres de celulosa mixta Whatman™ ME24
Recomendado para la mayoría de las aplicaciones rutinarias
160.00€ - 175.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Éster de celulosa mixta |
Material (membrana) | ME 24 |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11355374
|
Cytiva
10406972 |
5 cm | Rejilla |
163.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11345374
|
Cytiva
10406970 |
4,7 cm | Rejilla |
160.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11315324
|
Cytiva
10401770 |
47 mm | Plano |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
- La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
- Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
- Tamaño de poro: 0,2 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
ME 24 | |
Estéril | |
Medio | |
130 °C |
Éster de celulosa mixta | |
0,2 μm | |
ME 24 | |
266 °F | |
Membrana |