Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Whatman™ Mini-Uniprep™ para HPLC Robotics
Proporcionan una filtración de partículas más rápida de muestras de HPLC y UHPLC, lo que permite un ahorro de tiempo del 67 % y económico del 40 %
Marca: Cytiva US503NPUGMF
Detalles adicionales : Peso : 3.07000kg
Descripción
Tapón con septo cortado que permite el uso de Mini-UniPrep con sistemas robóticos actuales en instrumentos HPLC para automatización de alto rendimiento. Estos tapones con septo cortado resistentes pero flexibles se han diseñado especialmente para instrumentos con necesidades de muestreo delicado. La evaporación de las muestras es mínima.
- Filtro de microfibra de vidrio GMF 150; Retención (tamaño de poro): 0,45 μm
- El tapón con septo cortado permite el uso de Mini-UniPrep™ con sistemas robóticos estándar en instrumentos HPLC con agujas delicadas, lo que permite un mayor rendimiento
- El procesamiento de muestras a través del filtro sin jeringa se puede realizar manualmente con el émbolo suministrado o con una unidad de compresor
- Diseñado para encajar en cualquier muestreador automático con capacidad para viales de 12 × 32 mm
- Paquete de 1000
Especificaciones
0,45 μm |