Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa de color ámbar Mini-UniPrep™
Producidos con el mismo colorante utilizado en envases farmacéuticos
Marca: Cytiva UN203APUGMF
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Los filtros de ámbar sin jeringa Whatman Mini-UniPrep™ eliminan rápida y fácilmente partículas de muestras sensibles a la luz que se preparan para análisis HPLC/UHPLC, al tiempo que cumplen las especificaciones USP para resistencia a la luz.
- La unidad de filtración todo en uno premontada elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo, lo que reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana en 0,2 y 0,45µ m. tamaños de poro para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de muestras
- Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales para análisis de alto rendimiento
- Necesidad de menos consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
- Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
- El compresor de muestras múltiples procesa hasta 6 muestras a la vez, mejorando aún más el tiempo de procesamiento de muestras y reduciendo la tensión de las manos
- Diseñado para adaptarse a cualquier muestreador automático que acomode viales de 12 x 32 mm -O-
el septum puede perforarse con aguja y extracción de la muestra apagado para inyección manual en un analizador
Compliance
Cumplen con las especificaciones de la Farmacopea Estadounidense para la resistencia a la luz.
El compresor de muestras múltiples puede procesar hasta seis muestras al mismo tiempo, lo que mejora aún más el tiempo de procesamiento de muestras.
Especificaciones
Ámbar | |
Sí | |
Septos de caucho de silicona con revestimiento de PTFE | |
0,45 μm | |
Polipropileno (PP) | |
100/paq. | |
50 °C | |
0,4 ml |
Equivalente en tamaño a viales de 12 x 32 mm | |
Muestreador automático, compresor | |
Microfibra de vidrio | |
Análisis rutinario para HPLC/UHPCL; ensayos de compuestos; uniformidad de contenido; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad; pruebas de disolubilidad; filtración de muestras; muestras fotosensibles; cromatografía iónica | |
Vial con membrana de filtración incorporada, émbolo y tapón/septo | |
0,6 bar / 8 psi (para comprimir) | |
Filtro sin jeringa |