Learn More
Cytiva Navecillas de pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™, grado 609
Diseñadas para recoger, transferir y colocar la muestra y la navecilla de pesaje en la solución de ácido durante un análisis Kjeldahl sin influir en los resultados analíticos. Las navecillas de pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™ son excelentes para pesaje y transferencia de muestras cuantitativa.
Marca: Cytiva 10313032
116.62 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
Diseñadas para recoger, transferir y colocar la muestra y la navecilla de pesaje en la solución de ácido durante un análisis Kjeldahl sin influir en los resultados analíticos. Las navecillas de pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™ son excelentes para pesaje y transferencia de muestras cuantitativa.
- Un método rápido y fiable para transferir las muestras de forma segura para análisis Kjeldahl
- Excelentes para pesaje y transferencia de muestras cuantitativa
- Fabricadas con papel de pergamino bajo en nitrógeno
- Sin adhesivo ni aditivos químicos
- Las navecillas para pesaje Whatman se disuelven sin residuos en la solución de digestión sin influir en los resultados analíticos
Especificaciones
Plano | |
Navecilla de pesaje | |
55 x 10 x 10 mm | |
10 mm | |
80 g/m2 |
Papel | |
Excelente para el pesaje y la transferencia segura y fiable de muestras de Kjeldahl | |
55 mm | |
9,9 mm |