Learn More
Cytiva Dedales de vidrio de alta pureza Whatman™
Se utilizan para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes. Los dedales de vidrio de alta pureza Whatman™ se han diseñado para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet y se pueden utilizar con disolventes que son incompatibles con los dedales de celulosa.
Marca:  Cytiva 2814-533
Detalles adicionales : Peso : 0.46000kg
Código de producto. 11380384
  • 625.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características 
  • Sin ligantes ni aditivos
  • Cónico
  • Dimensiones: 25 × 90mm
  • Retención nominal de partículas: 0,8 μm 
 Vidrio de alta pureza
  • 100 % de microfibra de vidrio de borosilicato (HP-GF)
  • Resisten temperaturas de hasta 500 °C
 Aplicaciones
  • Análisis de gases calientes y ácidos durante el control de emisiones y el control de gases de chimeneas
  • Análisis de residuos de pesticidas mediante extracción Soxhlet
  • Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos
  • Análisis de aceite y grasa en residuos sólidos
Especificaciones
Especificaciones
Los dedales de microfibra de vidrio de borosilicato 100 % (HP-GF) Whatman de GE están diseñados para adaptarse a la mayoría de las unidades de extracción Soxhlet. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
53 mm
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos.
5,31 in
Dedal de extracción
1,3 in
Fibras de vidrio borosilicatado
HP-GF
135 mm