Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93: círculos
Círculos cualitativos con resistencia a la humedad
Marca: Cytiva 1093-111
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Círculos cualitativos fortalecidos por la humedad
- El caudal y la retención se sitúan entre los grados 1 y 4 de Whatman
- Retención máxima de partículas en líquido de 10 micras a un 98 % de eficiencia
- No es adecuado para las estimaciones de Kjeldahl ya que las resinas estabilizadoras utilizadas contienen nitrógeno
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93, círculo, 110 mm (50 sobres 25 de círculos) | |
Celulosa | |
10 μm | |
Intermedio en velocidad y retención entre los grados 1 y 4. | |
50 sobres 25 de círculos cada uno en una práctica caja dispensadora | |
Ø 110 mm | |
110 mm |
Circulares | |
10 μm | |
De 80 s | |
Grado 93 | |
145 μm | |
4,33 in |