Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 93: círculos
Círculos cualitativos con resistencia a la humedad
Brand: Cytiva 1093-6212
Additional Details : Peso : 3.26000kg
Description
Círculos cualitativos fortalecidos por la humedad
- El caudal y la retención se encuentran dentro de los indicados para los grados 1 y 4 de Whatman
- Retención de partículas en líquido máxima de 10 micras con una eficiencia del 98 %
- No aptos para estimaciones de Kjeldahl, ya que las resisas de estabilización utilizadas contienen nitrógeno
Specifications
Grade 93 Qualitative Filter Paper Wet-Strengthened, circle, 125 mm (40 bags of 100 circles) | |
Celulosa | |
10μm | |
Intermediate in speed and retention between Grades 1 and 4. | |
40 bolsas de 100 círculos | |
Ø 125 mm | |
12.5 cm |
Circular | |
10μm | |
80 s | |
93 | |
145μm | |
5 pulg |