Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Marca: Cytiva 10350242
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo.Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
- Fabricados con celulosa de algodón pura
- Para la extracción de pesticidas a partir de muestras ambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
- Los dedales de grosor único tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
- Los dedales de doble grosor tienen un grosor de pared de ∽2 mm
- Para extracciones a alta temperatura de hasta 550 °C. También para el uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
Especificaciones
25 paq. | |
33 mm | |
1,5 mm | |
603 | |
266 °F | |
Dedal de extracción |
Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños. | |
Celulosa | |
Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos | |
94 mm | |
130 °C |