Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Marca:  Cytiva 10350273
Detalles adicionales : Peso : 0.66600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11303095
  • 234.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo.Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
  • Fabricados con celulosa de algodón pura
  • Para la extracción de pesticidas a partir de muestras ambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
  • Los dedales de grosor único tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
  • Los dedales de doble grosor tienen un grosor de pared de ∽2 mm
Dedales de vidrio borosilicatado
  • Para extracciones a alta temperatura de hasta 550 °C. También para el uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
Especificaciones
Especificaciones
25 paq.
1,88 in
Celulosa
Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos
5,7 in
266 °F
Dedal de extracción
Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños.
48 mm
2mm
603
145 mm
130 °C