Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/2
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza. El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Marca: Cytiva 10300103
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Retiene precipitados de finura media mediante el uso de material que prácticamente no contiene ceniza.El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 589/2 Whatman™ se utiliza cuando se están recogiendo precipitados de finura media y los papeles se deben incinerar para permitir el análisis.
Diseñado para análisis gravimétrico- Filtro de cinta blanca para precipitados de finura media
- Sin ceniza
- Velocidad de filtración media
- Para la medición de contenido de arena en alimentos
- Para la determinación de la calidad de la harina
- Para análisis de suspensión acuosa
Especificaciones
Blanco | |
Plegado | |
De 4 a 12 μm | |
Medio | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza | |
40,5 mm |
Filtro de precipitado de finura media de grado 589/ 2, 40,5 mm círculo (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
70 s | |
Grado 589/2 | |
180 μm | |
1,59 in |