Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: círculos de grado 589/1
Diseñados para una filtración rápida de precipitados gruesos. Los círculos de papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/1 Whatman™ permiten pruebas como la medición de la finura del cemento en una prueba de Blaine estándar o la determinación del contenido de ceniza en alimentos.
42.85€ - 125.00€
Especificaciones
Código de color | Negro |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Velocidad de filtración | 25 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11385184
|
Cytiva
10300009 |
90 mm |
42.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11395184
|
Cytiva
10300010 |
110 mm |
53.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305194
|
Cytiva
10300011 |
125 mm |
62.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11315194
|
Cytiva
10300012 |
150 mm |
91.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11325194
|
Cytiva
10300014 |
185 mm |
125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñados para una filtración rápida de precipitados gruesos.Los círculos de papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/1 Whatman™ permiten pruebas como la medición de la finura del cemento en una prueba de Blaine estándar o la determinación del contenido de ceniza en alimentos.
- Para la retención de precipitados gruesos
- Velocidad de filtración de Herzberg de 50 s
- Filtro de cinta de color negro para la filtración de precipitados gruesos
- Sin cenizas con caudal muy alto caudal
- Alta pureza (< 0,01 % de ceniza)
Especificaciones
Negro | |
Línters de algodón de alta calidad | |
25 s | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Para la filtración de precipitados gruesos. Para muchos métodos estándar cuantitativos, especialmente para aplicaciones gravimétricas (por ejemplo, determinación del contenido de ceniza) | |
190 μm |
Circulares | |
De 12 a 15 μm | |
Alto | |
Grado 589/1 | |
Sin ceniza |