Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 54
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo. El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración alen vacío y por aspiración.
Marca:  Cytiva 1454-185
Detalles adicionales : Peso : 0.23940kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10664112
  • 94.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo.El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración al vacío y por aspiración.
  • Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
  • Clasificación de retención de partículas nominal grande de 22 µm
  • Velocidad de filtración rápida (velocidad de filtración Herzberg de 39 s)
  • Alta pureza (0,015 % máximo de ceniza)
  • Compatible con aplicaciones de embudo Büchner o de embudo Hirsch
Especificaciones
Especificaciones
3 s/100 ml/pulg.2
Circulares
22 μm
ASTM, 10 segundos; Herzberg, 39 segundos
Grado 54
Paquete de 100
Bajo contenido en cenizas endurecido
185 mm
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 185 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
22 μm
Rapidez
Grueso
185 μm
7,28 in