Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 54
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo. El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración alen vacío y por aspiración.
Marca: Cytiva 1454-240
Detalles adicionales : Peso : 0.44640kg
Descripción
Admite la recogida de precipitados gruesos y gelatinosos con el mínimo de destrucción de fibra, incluso cuando está húmedo.El papel de filtro cuantitativo de grado 54 Whatman™ cuenta con una superficie suave y resistente para sostener la filtración al vacío y por aspiración.
- Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Clasificación de retención de partículas nominal grande de 22 µm
- Velocidad de filtración rápida (velocidad de filtración Herzberg de 39 s)
- Alta pureza (0,015 % máximo de ceniza)
- Compatible con aplicaciones de embudo Büchner o de embudo Hirsch
Especificaciones
3 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
22 μm | |
ASTM, 10 segundos; Herzberg, 39 segundos | |
Grado 54 | |
Paquete de 100 | |
Bajo contenido en cenizas endurecido |
Filtro de grado 54 para análisis cuantitativo, rápido, círculo de 240 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
22 μm | |
Rapidez | |
Grueso | |
185 μm | |
240 mm |