Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa de grado 54 Whatman™
El rollo de celulosa para cromatografía 54 SFC es de un papel endurecido de 0,18 para cromatografía rutinaria.
Marca:  Cytiva 3454-651
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Código de producto. 11303025
  • 211.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
38,1 cm × 91,44 m (1,5 pulgadas × 300 pies)
El rollo de celulosa para cromatografía 54 SFC es de un papel endurecido de 0,18 para cromatografía rutinaria.
0,18 mm
3,8 cm
Celulosa
91,4 m
1,5 in
Rollo
Para la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
Grado 54 SFC
180 mm/30 min