Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 17 Chr Cellulose Chromatography Paper
17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis.
97.80€ - 1380.00€
Especificaciones
Descripción | El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis. |
---|---|
Caudal | 19 cm/30 min |
Grosor de película | 0,92 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos, cromatografía reparativa en papel y electroforesis |
Grado | Chr de grado 17 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Formato | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Formato | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10622245
|
Cytiva
3017-8793 |
2,5 × 22 cm | Lámina | 8,66 in | 22 cm |
97.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11909197
|
Cytiva
3017-621 |
2,5 cm × 30 m | Rollo | 98,4 ft | 30 cm |
98.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11308854
|
Cytiva
3017-917 |
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in) | Lámina | 22,4 in | 57 cm |
1380.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Especificaciones
El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis. | |
0,92 mm | |
Chr de grado 17 |
19 cm/30 min | |
Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos, cromatografía reparativa en papel y electroforesis | |
Celulosa |