Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 113
Reforzado con aditivo de resina estable químicamente. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 113 cuentan con el caudal más rápido de los grados cualitativos. La superficie crepe favorece la capacidad de carga ultra alta.
22.25€ - 451.00€
Especificaciones
Formato Circulares
Material Celulosa
Particle Retention 30 μm
Velocidad de filtración 1,3 s/100 ml/pulgadas2
Grado Grado 113
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11362905
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-090
90 mm
22.25€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11320404
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-110
110 mm
23.25€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11372905
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-125
125 mm
34.95€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11382905
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-150
150 mm
48.15€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11392905
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-185
185 mm
67.05€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10576541
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-240
240 mm
90.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11350404
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-320
320 mm
179.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11360404
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1113-500
500 mm
451.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reforzado con aditivo de resina químicamente estable.Los círculos de papel de filtro cualitativo con resistencia a la humedad Whatman™ de grado 113 gozan del flujo más rápido de las calidades cualitativas.La superficie con pliegues aumenta la capacidad de carga.
Estos papeles filtro extremadamente resistentes tienen una alta resistencia a la humedad gracias a la adición de una pequeña cantidad de una resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán ninguna impureza significativa en la filtración.
  • Capacidad de carga ultraalta con una retención de partículas adecuada para el uso con precipitados gruesos y gelatinosos 
  • El caudal más rápido de los grados cualitativos
  • Superficie crepe
  • El papel filtro más grueso de la gama cualitativa
Nota: Las resinas contienen nitrógeno por lo que estos grados no se deben utilizar en estimaciones de Kjeldahl u operaciones similares.
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
30 μm
Grado 113
420 μm
Celulosa
1,3 s/100 ml/pulgadas2
100 piezas