Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Prefilter, 2μm Particle Retention Rating
Multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content. Whatman™ Glass Microfiber Prefilters are designed with a coarse glass filter top layer (10μm) meshed with a finer layer. The multigrade glass filter traps larger particles in its pores of the coarse layer, medium-sized particles in the interface meshing, and smaller particles in the interstices of the fine layer.
70.30€ - 74.20€
Especificaciones
Caudal de aire | 1,5 seg./100 ml/1,56 cm2 |
---|---|
Descripción | Los prefiltros 150 de GMF Whatman de GE son filtros de densidad graduada multicapa para la filtración rápida y eficaz de muestras con un alto contenido de sólidos. |
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | > 2 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11335144
|
Cytiva
1842-090 |
90 mm |
70.30€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11325144
|
Cytiva
1842-047 |
47 mm |
74.20€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Can filter nearly twice as much sample volume as that of a single-density prefilter
- Compared to an unprotected membrane, three to seven times greater sample volume can be filtered
- Higher particulate loading capacity and faster flow rates than uniform prefilters
- Excellent particle retention (both large and small particles)
- 100% borosilicate glass, binder-free
- Extends life of final filter membrane
Especificaciones
1,5 seg./100 ml/1,56 cm2 | |
Circulares | |
> 2 μm | |
Prefiltro con alta capacidad de carga y buenos caudales. | |
40/pack | |
932 °F | |
0,029 in | |
Prefiltro |
Los prefiltros 150 de GMF Whatman de GE son filtros de densidad graduada multicapa para la filtración rápida y eficaz de muestras con un alto contenido de sólidos. | |
Vidrio de borosilicato | |
887 ml/min | |
grado GMF 150 | |
Circulares | |
500 °C | |
750 μm |