Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio Whatman™, grado 603G, sin ligante
Se utiliza para el análisis de gases calientes y ácidos, incluido el control de emisiones y el control de gases de chimeneas. Los dedales de extracción de vidrio Whatman™ se han diseñado para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet y se pueden utilizar con disolventes que son incompatibles con los dedales de celulosa.
Marca: Cytiva 2811-308
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Descripción
Se utiliza para el análisis de gases calientes y ácidos, incluido el control de emisiones y el control de gases de chimeneas. Los dedales de extracción de vidrio Whatman™ se han diseñado para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet y se pueden utilizar con disolventes que son incompatibles con los dedales de celulosa.
- Dedal de fibra de vidrio de borosilicato 603G sin ligante
- Resisten temperaturas de hasta 500 °C
- Fabricados con paredes muy finas de hasta 1–1,5 mm
- No se agregan ligantes
- Las aplicaciones incluyen: control de gases de chimeneas, extracción Soxhlet, análisis de residuos de pesticidas, determinación de contenido de aceite/grasa de alimentos, análisis de aceite y grasa en residuos sólidos
Especificaciones
Los dedales de fibra de vidrio de borosilicato Whatman 603G de GE con ligante inorgánico están diseñados de forma flexible para su uso en una gama completa de sistemas de equipos Soxhlet disponibles comercialmente. | |
30 mm | |
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos. | |
Extractor Soxhlet | |
80 mm | |
Dedal de extracción |
1,18 in | |
Fibras de vidrio borosilicatado | |
603G | |
3,15 in | |
500 °C |