Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio, grado 603G
Diseño flexible para su uso en una amplia gama de sistemas de aparatos Soxhlet disponibles en el mercado. Los dedales de extracción de microfibra de vidrio Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como el análisis de gases ácidos y calientes, el análisis de residuos de pesticidas, la determinación del contenido de aceite/grasa en los alimentos y el análisis de aceite y grasa en residuos sólidos.
Marca:  Cytiva 10371043
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11363105
  • 249.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resisten temperaturas de hasta 500 °C
  • Fabricados con paredes muy finas de hasta 1–1,5 mm
  • Aplicaciones de dedal Soxhlet de vidrio estándar
  • Dedal de fibra de vidrio de borosilicato 603G con ligante inorgánico
Especificaciones
Especificaciones
Los dedales de fibra de vidrio de borosilicato Whatman 603G de GE con ligante inorgánico están diseñados de forma flexible para su uso en una gama completa de sistemas de equipos Soxhlet disponibles comercialmente.
33 mm
1,5 mm
603G
4 in
500 °C
1,3 in
Fibras de vidrio borosilicatado
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos.
Extractor Soxhlet
100 mm
Dedal de extracción