Learn More
Cytiva Filtros de membrana de policarbonato Cyclopore™
Garantiza la visibilidad de las partículas en el microscopio con membranas suaves y de baja afinidad para tinciones. Los filtros de membrana de policarbonato Whatman™ Cyclopore™ también pueden reproducir las características de microfiltración de los filtros de membrana con surcos grabados.
71.90€ - 176.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11334824
|
Cytiva
7060-4710 |
47 mm | 1,0 μm | Translúcido |
148.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11344824
|
Cytiva
7060-4713 |
47 mm | 5 μm | Translúcido |
148.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11345074
|
Cytiva
7060-4714 |
47 mm | 8 μm | Translúcido |
176.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11365054
|
Cytiva
7062-2513 |
25 mm | 5 μm | Transparente |
112.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11335084
|
Cytiva
7091-4710 |
47 mm | 1 μm | Transparente |
167.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11335074
|
Cytiva
7060-2514 |
25 mm | 8 μm | Translúcido |
83.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11305074
|
Cytiva
7060-2511 |
25 mm | 2 μm | Translúcido |
83.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11325074
|
Cytiva
7060-4712 |
47 mm | 3,0 μm | Translúcido |
148.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11354824
|
Cytiva
7060-4716 |
47 mm | 12 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11374814
|
Cytiva
7060-2502 |
25 mm | 0,2 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11384814
|
Cytiva
7060-2504 |
25 mm | 0,4 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11394814
|
Cytiva
7060-2513 |
25 mm | 5 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11385054
|
Cytiva
7060-2501 |
25 mm | 0,1 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11324824
|
Cytiva
7060-4704 |
47 mm | 0,4 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11305064
|
Cytiva
7060-1304 |
13 mm | 0,4 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11395064
|
Cytiva
7060-2516 |
25 mm | 12 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11395054
|
Cytiva
7060-4701 |
47 mm | 0,1 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11385064
|
Cytiva
7060-4715 |
47 mm | 10 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10062181
|
Cytiva
7060-4702 |
47 mm | 0,2 μm | Translúcido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Garantiza la visibilidad de las partículas en el microscopio con membranas suaves y de baja afinidad para tinciones.Los filtros de membrana de policarbonato Whatman™ Cyclopore™ también pueden reproducir las características de microfiltración de los filtros de membrana con surcos grabados.
Para filtración y detección de partículas. La captura de superficie real proporciona un examen sencillo de muestras y tiempos de análisis cortos.
- Sin diseminación de partículas, lo que proporciona una filtración ultra limpia
- Absorción y adsorción de filtración insignificantes; no higroscópicos
- La baja afinidad para tinciones proporciona un mayor contraste óptico y facilitan la visibilidad bajo el microscopio
- Hidrófilos con niveles bajos de unión de proteínas inespecífica
- Bajo peso tara
- Esterilizables en autoclave: 30 min a 121 °C
Especificaciones
Policarbonato | |
Hidrófilo | |
Paquete de 100 |