Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ - Grado 2727: Circular
Para la separación de cantidades muy grandes de sustancia
Marca: Cytiva 10382514
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Grosor: 1,40 mm
Caudal: 180 mm/30 min
Especificaciones
1,4 mm | |
18,5 cm | |
Celulosa |
Para la separación de cantidades muy grandes de sustancia | |
2727 Chr | |
180 mm/30 min |