Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca:  Cytiva 10400206
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11345284
  • 173.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Entre las mejores disponibles de su tipo, según las mediciones y comparaciones de las pruebas de presión de rotura.
  • Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
  • Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
  • Alta resistencia y flexibilidad
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Reducción de la contracción
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
5 μm
105-140 μm
25 mm
Nitrato de celulosa
Paquete de 100
0,98 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos