Learn More
Cytiva Membrana de acetato de celulosa
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
Marca:  Cytiva 10403112
Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11385344
  • 198.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
  • Baja capacidad de unión a proteínas
  • Hidrófilo
  • Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
  • Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
  • Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Especificaciones
Especificaciones
Acetato de celulosa
No estéril
Hidrófilo
Paquete de 100
47 mm
0,8 μm
16 s/100 ml/12.5 cm2
ST 68
1,85 in