Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, círculos GF/F
Recomendados por la EPA cuando el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad 1311 se ha desarrollado. Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ siguen siendo un componente importante y popular para medir la composición de los lixiviados de vertederos con una prueba de TCLP.
86.90€ - 770.00€
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción El filtro Whatman de grado GF/F de Cytiva se fabrica con vidrio borosilicatado puro. GF/F ofrece una retención de partículas muy fina y una buena capacidad de carga y caudal.
Formato Circulares
Material Vidrio de borosilicato
Particle Retention 0,7 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 16
Code produit Marque Diámetro (métrico) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diámetro (métrico) Prix Quantité et disponibilité  
11310384
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-021
21 mm
90.80€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11340604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-024
24 mm
110.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11350604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-025
25 mm
132.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Ajouter au panier
11340384
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-037
37 mm
134.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11360604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-042
42,5 mm
154.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11370604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-047
47 mm
206.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Ajouter au panier
11380604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-055
55 mm
202.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
para ver el stock
Ajouter au panier
11390604
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-070
70 mm
242.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11300614
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-090
90 mm
86.90€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11310614
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-110
110 mm
132.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11320614
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-125
125 mm
148.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11300384
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-142
142 mm
195.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11330614
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-150
150 mm
217.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11340614
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-257
257 mm
520.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11330384
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-293
293 mm
770.00€
paquete de 25
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
11948097
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
1825-015
15 mm
270.00€
paquete de 100
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
Description
Description
Se utiliza como filtro básico según las normas EPA para el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad.Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ ofrecen una gran capacidad de carga y velocidad de caudal.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan baja resistencia al flujo de líquido y alta capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo de líquidos
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de aire o agua y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Alta capacidad de carga
  • Retención nominal de partículas de 0.6–0.8 μm
  • Velocidad de filtración media
Aplicaciones:
  • Purificación y unión de ADN
  • Filtración de proteínas finamente precipitadas
  • Filtración de soluciones bioquímicas, líquidos y ácidos nucleicos
Spécification
Spécification
Esterilizable en autoclave
Circulares
0,7 μm
Recomendado para la unión y purificación de ADN. Muy eficaz en el filtrado finamente Las proteínas precipitadas pueden usarse en conjunto con GF/D como un prefiltro para la clarificación exitosa de soluciones bioquímicas extremadamente «difíciles» y fluidos y nucl
Circulares
500 °C
420 μm
El filtro Whatman de grado GF/F de Cytiva se fabrica con vidrio borosilicatado puro. GF/F ofrece una retención de partículas muy fina y una buena capacidad de carga y caudal.
Vidrio de borosilicato
41 ml/min
Grado GF/F
932 °F
0,016 in
Filtro para uso de pruebas de TCLP
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats