Learn More
Cytiva Hojas de protector de superficie Whatman™ Benchkote Plus
Evita muchas fuentes comunes de contaminación en el laboratorio, como los relacionados con los materiales peligrosos en un espacio de trabajo compartido. El revestimiento de sobremesa Whatman™ Benchkote Plus también pueden ayudar con la eliminación de materiales peligrosos.
Marca: Cytiva 2301-6150
117.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.38950kg
Descripción
Evita muchas fuentes comunes de contaminación en el laboratorio, como los relacionados con los materiales peligrosos en un espacio de trabajo compartido. El revestimiento de sobremesa Whatman™ Benchkote Plus también pueden ayudar con la eliminación de materiales peligrosos.
- Fuerte: El revestimiento de sobremesa Benchkote Plus es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
- Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
- Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
- Desechable: El papel de sobremesa Benchkote Plus se puede incinerar tras su uso.
- Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea.
Especificaciones
Protector de superficie | |
0,75 l/m2 | |
500mm | |
600mm | |
Apto para la saturación con desinfectante |
Polietileno | |
19 in | |
23 in | |
500 x 600mm | |
50 láminas |