Learn More
Cytiva Hojas protectoras de superficie Benchkote
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
154.00€ - 209.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Protector de superficie |
---|---|
Material | Polietileno |
Longitud (métrico) | 460mm |
Anchura (métrico) | 570mm |
Dimensiones (L x An) | 460 x 570mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11353195
|
Cytiva
2300-917 |
100 láminas |
209.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300674
|
Cytiva
2300-916 |
50 láminas |
154.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
- Fuertes: el protector de superficie Benchkote es fuerte y resistente a desgarros tanto cuando está húmedo como seco
- Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa
- Limpieza: aptos para saturación con desinfectante para proteger mesas de trabajo en las que hay presentes patógenos u otras bacterias
- Desechables: el papel Benchkote se puede incinerar tras el uso
- Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
Especificaciones
Protector de superficie | |
460mm | |
460 x 570mm |
Polietileno | |
570mm |