Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Autovial™
Sustituyen los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtro individuales de un solo uso. Las unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Whatman™ Autovial ™ son dispositivos de filtración premontados para eliminar partículas de las muestras.
172.00€ - 187.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Cantidad | 50/paq. |
Tipo | Filtro sin jeringa |
Volumen (métrico) | ≤5 ml |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11879624
|
Cytiva
AV115NPEORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | 50/paq. |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11393185
|
Cytiva
AV115NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 50/paq. |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11373185
|
Cytiva
AV115NPUNYL |
Nailon | 0,45 μm | 50/paq. |
178.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11383185
|
Cytiva
AV115NPUORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | 50/paq. |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10389553
|
Cytiva
AV115UGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | 50/paq. |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en la barrera del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en un vial de muestreador automático.
- Las unidades premontadas constan de una barrera de filtro y un émbolo
- La purga de aire integrada minimiza la retención
- La construcción integrada elimina la expulsión del filtro
- El soporte protege la punta Luer Slip, rebajada para reducir la probabilidad de contaminación
- Eliminan partículas de las muestras de hasta 5 ml de volumen
- Área de filtración: 1.7 cm2
Microfibra de vidrio (GMF)
- Alta capacidad de carga, sin ligante, velocidades de caudal rápidas; para aclaración de soluciones acuosas u orgánicas, pH de 3 a 8
- Nailon (NYL)
- Inherentemente hidrófilas; para muestras acuosas y orgánicas, pH de 3 a 10
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hidrófobas; para muestras al >50 % de disolventes orgánicos
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Baja unión a proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
No estéril | |
Filtro sin jeringa | |
13 mm |
50/paq. | |
≤5 ml |