Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de cuarzo Whatman™ para pruebas de emisiones
Permiten realizar pruebas de emisión precisas y reproducibles al proporcionar niveles bajos extraíbles y resistencia a la temperatura de hasta 800 °C. Las aplicaciones incluyen pruebas de emisiones, muestreo de gases de chimeneas, cálculos gravimétricos en gases, análisis de gases calientes y ácidos, análisis de elementos traza y análisis de pesticidas y residuos.
Marca: Cytiva 2812-259
Detalles adicionales : Peso : 0.19176kg
Descripción
- Adecuados para el muestreo manual en entornos agresivos
- Adecuados para aplicaciones de extracción de disolventes y muestreo de aire
- Cuarzo/sílice de alta pureza, para resistencia a altas temperaturas (hasta 800 °C)
- Sin ligantes ni aditivos químicos
- Bajo contenido de metales pesados
- Alta eficacia de recogida
Especificaciones
10 unidades | |
25 mm | |
1,7 mm | |
Para extractores Soxhlet | |
800 °C |
Los dedales de cuarzo Whatman de alta pureza GE permiten realizar pruebas de emisión precisas y reproducibles al proporcionar niveles bajos extraíbles y resistencia a la temperatura de hasta 800 °C. | |
Sílice | |
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos. | |
90 mm | |
Dedal de extracción |