Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Anotop™ IC de 10 mm
Se pueden utilizar con la mayoría de disolventes orgánicos y materiales acuosos
610.00€ - 2815.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para cromatografía iónica, preparación de muestras para HPLC |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 20 μl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11373145
|
Cytiva
6809-9234 |
200/paq. | Anotop 10 IC |
2420.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11354734
|
Cytiva
6809-9233 |
100/paq. | Anotop 10 IC |
1275.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11344734
|
Cytiva
6809-9232 |
50/paq. | Blíster Anotop 10 IC |
610.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364734
|
Cytiva
6809-9235 |
250/paq. | Blíster Anotop 10 IC |
2815.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa Whatman Anotop IC se han diseñado específicamente para la preparación de muestras para cromatografía iónica y análisis de HPLC posteriores. Estos filtros garantizan unos niveles muy bajos de lixiviación de aniones para pruebas de cromatografía iónica.
- Cada lote está certificado para cromatografía iónica (IC)
- Uniformidad mejorada de resultados analíticos
- Vida de columna ampliada
- Con certificación y garantía de bajos niveles de lixiviación de aniones para lograr mejores resultados
Especificaciones
Sí | |
0,2 μm | |
< 20 μl | |
100 psi (6.9 bar) | |
10 mm |
Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) | |
Preparación de muestras para cromatografía iónica, preparación de muestras para HPLC | |
Deslizamiento Luer macho | |
Polipropileno |