Learn More
Cytiva Filtros TCLP de bajo nivel de metales y con tratamiento de ácido
Filtros sin ligante
116.00€ - 423.00€
Especificaciones
Descripción | Los filtros de prueba Whatman TCLP de GE están tratados con ácido con bajo contenido de metal. Son compatibles con las pruebas de TCLP, ya que proporcionan información precisa sobre los límites de TCLP para garantizar que se pueda poner en práctica el mejor plan de eliminación posible. |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 0,7 μm |
Forma | Circulares |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11333135
|
Cytiva
1810-090 |
3,5 in | 90 mm |
116.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11323135
|
Cytiva
1810-047 |
1,8 in | 47 mm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383125
|
Cytiva
1810-110 |
4,33 in | 110 mm |
172.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393125
|
Cytiva
1810-125 |
4,92 in | 125 mm |
223.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313135
|
Cytiva
1810-150 |
5,9 in | 150 mm |
423.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303135
|
Cytiva
1810-142 |
5,59 in | 142 mm |
283.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtros sin ligante
El filtro de TCLP Whatman se ha fabricado mediante una microfibra de vidrio de borosilicato sin ligante con una de retención de partículas nominal de 0.6 μm a 0.8 μm
- Resistentes a bases y ácidos diluidos
- Disponibles en seis diámetros, incluidos tamaños para adaptarse a embudos Büchner y unidades de extracción zero-headspace
- El tratamiento previo con ácido elimina la necesidad de lavar los filtros en ácido en su laboratorio para reducir el tiempo de análisis y los costes de reactivos
Compliance
Conform to requirements of U.S. EPA Method 1311 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), including 0.6 to 0.8μm particle retention requirement.
Especificaciones
Los filtros de prueba Whatman TCLP de GE están tratados con ácido con bajo contenido de metal. Son compatibles con las pruebas de TCLP, ya que proporcionan información precisa sobre los límites de TCLP para garantizar que se pueda poner en práctica el mejor plan de eliminación posible. | |
Vidrio de borosilicato | |
Circulares | |
Filtro de prueba de límites de TCLP |
Circulares | |
0,7 μm | |
420 μm | |
60 ml/min |