Learn More
Cytiva Whatman™ 90 mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
147.00€ - 181.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato Nucleopore |
---|---|
Caudal | Alto |
Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16311406
|
Cytiva
10417018 |
0,2 μm |
181.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16381406
|
Cytiva
10417118 |
0,4 μm |
147.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Especificaciones
Policarbonato Nucleopore | |
Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular | |
90 mm |
Alto | |
Hidrófilo |