Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 17
Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos. El papel de cromatografía Whatman™ 17 Chr también se utiliza ampliamente en el blotting de ácidos nucleicos y proteínas.
95.10€ - 372.00€
Especificaciones
Descripción | El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis. |
---|---|
Caudal | 190 mm/30 min |
Grosor de película | 0,92 mm |
Acabado | Suave |
Formato | Lámina |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11398844
|
Cytiva
3017-820 |
7 cm | 3,54 in | 9 cm |
95.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11350734
|
Cytiva
3017-915 |
57 cm | 18,1 in | 46 cm |
372.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 17 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Membranas de transferencia, transferencia, electroforesis, cromatografía 3MM ChrSe utiliza de forma generalizada para geles electroforéticos de transferencia, este papel espesor (0, 34mm), y su superficie lisa hacen que sirva también para electroforesis y cromatografía de papel que requieran mayores cargas de la muestra
Especificaciones
El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis. | |
0,92 mm | |
Lámina | |
Chr de grado 17 |
190 mm/30 min | |
Suave | |
Adecuado para las cargas más pesadas y una excelente elección para la cromatografía preparativa en papel y la electroforesis | |
Celulosa |