Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Whatman™ ReZist™ de 13 mm
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos. Los filtros de jeringa de PTFE de 13 mm Whatman™ ReZist™ son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos y también se pueden utilizar como filtros de ventilación para recipientes pequeños.
325.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer-Lock hembra |
Estilo de salida | Minipunta |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Código de color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11359364
|
Cytiva
10463703 |
Blanca | 0,2 μm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11369364
|
Cytiva
10463713 |
Verde | 0,45 μm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La membrana de PTFE hidrófoba está laminada con polipropileno
- La salida Mini-Tip es diseñada para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Volumen muerto extremadamente bajo <10μ l
- Utilización óptima de pequeños volúmenes de muestra
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC orgánicos estándar
- Soporte de polipropileno
- Se utiliza como filtro de ventilación para recipientes pequeños
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Luer-Lock hembra | |
100/paq. | |
13 mm |
Polipropileno | |
Minipunta | |
Filtro de jeringa |