Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 1
Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos. El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza ampliamente en la transferencia de ácidos nucleicos y proteínas.
39.50€ - 253.00€
Especificaciones
Descripción | El rollo de celulosa para cromatografía 1 Chr está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales. |
---|---|
Caudal | 130 mm/30 min |
Grosor de película | 0,18 mm |
Acabado | Suave |
Para utilizar con (aplicación) | Para separaciones analíticas generales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Formato | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Formato | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11390724
|
Cytiva
3001-861 |
20 cm | Lámina | 7,87 in | 20 cm |
84.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10387291
|
Cytiva
3001-652 |
100 m | Rollo | 1,57 in | 4 cm |
60.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11310734
|
Cytiva
3001-917 |
57 cm | Lámina | 18,1 in | 46 cm |
253.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11320724
|
Cytiva
3001-614 |
100 m | Rollo | 0,78 in | 2 cm |
39.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11388804
|
Cytiva
3001-651 |
100 m | Rollo | 1,5 in | 3,8 cm |
63.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11300734
|
Cytiva
3001-878 |
25 cm | Lámina | 9,84 in | 25 cm |
115.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en las separaciones químicas.- Grosor normal: 0.18 mm
- Caudal lineal: 130 mm/30 min
- Superficie lisa
- Para separaciones analíticas generales.
Especificaciones
El rollo de celulosa para cromatografía 1 Chr está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales. | |
0,18 mm | |
Para separaciones analíticas generales | |
Celulosa |
130 mm/30 min | |
Suave | |
Grado 1 Chr |