Learn More
Spare Cap for Wellwash™ Versa Microplate Washer
Lave placas de 96 o 384 pocillos de forma segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Versa™, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar para aplicaciones ELISA rutinarias.
Marca:  Thermo Scientific N12785
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15331441
  • 29.26€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este accesorio está pensado para su uso con el lavador de microplacas Wellwash™ Versa. Lave placas de 96 o 384 pocillos de forma segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar para aplicaciones ELISA rutinarias. Diseñado para ofrecer un gran rendimiento y versatilidad, disfrute de la comodidad y facilidad de uso que presta a través de su interfaz gráfica, su versión en idioma local y su puerto USB.
Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide y consulte nuestra gama completa para todas sus necesidades de aplicaciones ELISA.
Facilidad y comodidad de uso
  • Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo
  • Pantalla clara que muestra todo lo necesario en un mismo visor
  • Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente
  • Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
Rendimiento fiable y seguro
  • Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
  • Sensores del nivel de líquido incluidos en los frascos de lavado y desecho
  • Las funciones automáticas de enjuague y cebado proporcionan un funcionamiento seguro
  • La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
  • El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
Óptimo rendimiento de lavado
  • El modo de barrido garantiza un volumen residual sumamente bajo en el pocillo, lo que proporciona resultados de ensayo fiables
  • El rendimiento de lavado se optimiza aún más con parámetros ajustables, como la altura de dispensación y de aspiración, así como la velocidad de aspiración.
Versatilidad añadida
  • Puerto USB que facilita la transferencia de protocolos entre varios lavadores y para imprimir informes y archivos de registro.
  • Hay disponible un cabezal de lavado de células de 2 x 8 diseñado específicamente para el lavado de células.
  • Los dos cabezales de lavado de 1 x 8, los dos frascos de lavado y un frasco de enjuague, los dos cabezales de lavado de 1 x 12 opcionales, el cabezal de lavado de 1 x 16 y un cabezal de lavado de células de 2 x 8 ofrecen una mayor flexibilidad.
  • Posibilidad de conexión con sistemas de automatización.
Incluye:
2 frascos lavadores de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco de residuos de 4 l, 2 cabezales de lavado de 8 vías, cubierta antiaerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de repuesto para frasco de almacenamiento, 2 unidades
Placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos
Lavador de microplacas Wellwash Versa
Frasco de lavado de 2 l, frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l
Accesorio