Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de microplacas Wellwash™ Versa
Lave placas de 96 o 384 pocillos de forma segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Versa™, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar para aplicaciones ELISA rutinarias.
8420.00€ - 8460.00€
Especificaciones
Exactitud | < 5 % a 300 μl, con cabezal de lavado de n x 8 o n x 12; < 5 % a 250 μl, con cabezal de lavado de 2 x 8; < 5 % a 100 μl, con cabezal de lavado de 1 x 16 |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
Conexiones | USB |
Capacidad del frasco de lavado/desechos | 3 |
Frascos | 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11555485
|
Thermo Scientific™
5165010 |
Wellwash Versa 2x8 |
8420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15184725
|
Thermo Scientific™
5165050 |
Wellwash Versa 2 x 12 |
8460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lave placas de 96 o 384 pocillos de forma segura con el lavador de microplacas Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, un lavador de tiras de microplacas fácil de usar para aplicaciones ELISA rutinarias. Diseño concebido para ofrecer un nivel alto de rendimiento y versatilidad. Disfrute de la facilidad de uso y la comodidad que proporcionan la interfaz gráfica, la versión en el idioma local y el puerto USB.
Simplifique el flujo de trabajo de aplicaciones ELISA con nuestra eGuide para consultar nuestra gama completa de soluciones ELISA para todas sus necesidades.
Facilidad y comodidad de uso
- Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo
- Pantalla clara que muestra todo lo necesario en un mismo visor
- Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente
- Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
Rendimiento fiable y seguro
- Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
- Sensores del nivel de líquido incluidos en los frascos de lavado y desecho
- Las funciones automáticas de enjuague y cebado proporcionan un funcionamiento seguro
- La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
- El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
Óptimo rendimiento de lavado
- El modo de barrido garantiza un volumen residual sumamente bajo en el pocillo, lo que proporciona resultados de ensayo fiables.
- El rendimiento de lavado se optimiza aún más con parámetros ajustables, como la altura de dispensación y de aspiración, así como la velocidad de aspiración.
Versatilidad añadida
- Puerto USB que facilita la transferencia de protocolos entre varios lavadores y para imprimir informes y archivos de registro.
- Hay disponible un cabezal de lavado de células de 2 x 8 diseñado específicamente para el lavado de células.
- Los dos cabezales de lavado de 1 x 8, los dos frascos de lavado y un frasco de enjuague, los dos cabezales de lavado de 1 x 12 opcionales, el cabezal de lavado de 1 x 16 y un cabezal de lavado de células de 2 x 8 ofrecen una mayor flexibilidad.
- Posibilidad de conexión con sistemas de automatización.
Incluye:
2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco de residuos de 4 l, 2 cabezales de lavado de 8 vías, cubierta antiaerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA, lavado de células
Garantía: 1 año
Especificaciones
< 5 % a 300 μl, con cabezal de lavado de n x 8 o n x 12; < 5 % a 250 μl, con cabezal de lavado de 2 x 8; < 5 % a 100 μl, con cabezal de lavado de 1 x 16 | |
USB | |
2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l | |
De 50 a 400 μl (96); de 20 a 120 μl (384) | |
<2 μl | |
De 50 a 1000 μl (96); de 20 a 300 μl (384) | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15,2 in | |
13,6 in | |
9,4 in | |
Sí (USB o RS-232C) | |
100/240 V 50/60 Hz | |
De 5 a 100 ml |
Marcado CE | |
3 | |
< 3 % (CV) a 300 μl, con cabezales de lavado de n x 8 o n x 12 | |
Placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos | |
9 kg | |
De 5 a 100 ml | |
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas | |
Sí | |
385 mm | |
345 mm | |
240 mm | |
20 lb | |
100/240 V |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.