Learn More
Sartorius™ Weight Fork
204.00€ - 245.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Evite daños en la superficie de las pesas |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10042141
|
Sartorius™
YAW42 |
Pesa de 1 kg |
224.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10534181
|
Sartorius™
YAW43 |
Pesa de 2 kg |
245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134565
|
Sartorius™
YAW41 |
Pesa de 500 g |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Evite daños en la superficie de las pesas |