Learn More
Sartorius™ Tablas de pesaje
Evite daños en la superficie de los pesos con estas tablas de pesaje.
2490.00€ - 2715.00€
Especificaciones
Tipo Mesa de pesaje
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
10529341
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
YWT03
900 x 600 x 760 mm
2715.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
11353284
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
YWT09
750 x 900 x 750 mm
2490.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La alta densidad del material sólido de la mesa proporciona un soporte excelente para que las balanzas satisfagan los requisitos de pesaje más exigentes, como los estipulados para la calibración de pesos mediante comparadores de masa
  • Recomendadas si la limpieza del área de pesaje es un requisito fundamental
Especificaciones
Especificaciones
Mesa de pesaje