Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
33.25€ - 45.40€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Color | Blue |
Material | Plastic |
Tipo de producto | Inoculating Spreader |
Esterilidad | Sterile |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17855788
|
Microspec™
D7G |
Individually Wrapped in a Microseal Pouch |
33.25€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17885588
|
Microspec™
D6G |
Microseal pouch of of 5 |
45.40€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Wedge Shaped Spreaders
- 37 mm x 180 mm,
- Sterile EtO
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Plastic | |
Sterile | |
37 x 180 mm |
Blue | |
Inoculating Spreader | |
1.46 x 7 in. | |
Single-use |