Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas WebSeal™ (resistentes al alcohol), cuadradas
Alfombrillas Thermo Scientific WebSeal (resistentes al alcohol), cuadradas, cantidad:50, transparente, EVA
51.23€ - 326.34€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Esterilidad | Non-sterile |
N.° de pocillos | 96 |
Diámetro del enchufe | 8 mm |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, UHPLC, GC |
Código de producto | Marca | Material | Precortados | Solvent Or Alcohol Resistant | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precortados | Solvent Or Alcohol Resistant | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17453193
|
Thermo Scientific™
60180-M177 |
EVA | No | Alcohol Resistant | 5 Mats |
51.23€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17463193
|
Thermo Scientific™
60180-M178 |
EVA | No | Alcohol Resistant | 50 Mats |
326.34€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15182739
|
Thermo Scientific™
60180-M121 |
Silicona | No | No | 5 |
86.88€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15806261
|
Thermo Scientific™
60180-M185 |
Silicona | No | No | 50 Mats |
262.86€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15172739
|
Thermo Scientific™
60180-M123 |
Silicona | Sí | No | 5 |
90.22€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Alfombrillas Thermo Scientific WebSeal (resistentes al alcohol), cuadradas, cantidad:50, transparente, EVA
Almacenar a temperatura ambienteEspecificaciones
Transparente | |
96 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
None | |
Cuadrado |
Non-sterile | |
8 mm | |
WebSeal | |
Yes | |
Placa de 96 pocillos |