Learn More
Hanna Instruments™ Analizador de TDS/conductividad/pH resistente al agua
Permite medir el pH de forma rápida y sencilla. El analizador de TDS/conductividad/pH resistente al agua Hanna Instruments™ es ligero y resistente al agua y ofrece mediciones de pH, EC/TDS y temperatura de alta precisión en una sola unidad portátil.
Marca: Hanna Instruments™ HI98129
Detalles adicionales : Peso : 0.13410kg
Descripción
- Analizadores combinados diseñados para mediciones de alta precisión con un metro
- LCD dual fácil de leer, pH/°C o TDS/°C
- Compensación automática de la temperatura
- Calibración automática
- Función de «retención»
- Apagado automático
- Electrodo de pH de repuesto
Especificaciones
±2% | |
±2% | |
Sí | |
LCD | |
Desde 0,00 hasta 14,00 | |
0,01 | |
HI98129 | |
1 ppm (mg/l) | |
± 0,5 °C | |
De 32,0° a 140,0 °F |
±0,05 | |
100 h | |
Automático, en uno o dos puntos con dos conjuntos de tampones estándar (pH 4,01/7,01/10,01 o pH 4,01) | |
De 0 a 3999 μS/cm | |
De 0 a 2000 ppm (mg/l) | |
De 0,0 °C a 60,0 °C | |
1 μS/cm | |
De 0 a 2000 ppm (mg/l) | |
pH: automático; EC/TDS: automático con β ajustable de 0 a 2,4 %/°C | |
0,1/0,1 °C/°F |