Learn More
Kolmi Hopen™ Waterproof CPE Shoecovers
Wear these CPE shoecovers in the industrial or catering settings.
68.15€ - 116.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
---|---|
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial |
Material | CPE |
Tamaño | M |
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17730159
|
Kolmi Hopen™
H10100 |
38 cm |
68.15€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17978025
|
Kolmi Hopen™
H10150 |
41 cm |
116.70€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Disposable and waterproof
- Intended to be worn by visitors, patients or caregivers
- Can be used as an object of environmental control in HACCP approaches and various industries
- H10150 model is thicker and more resistant; can be used in static work situations
Especificaciones
ISO 9001 | |
Industrial | |
M |
Azul | |
CPE | |
Sí |