Learn More
Thermo Scientific™ Fluido de siliconización soluble en agua
Para la siliconización de superficies de vidrio, use el líquido de siliconización soluble en agua Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-42799
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Para la siliconización de superficies de vidrio, use el líquido de siliconización soluble en agua Thermo Scientific™. Esta solución de monómero de silano de fácil uso se suministra como una solución sólida al 20 % en una mezcla de alcohol de diacetona y alcohol butílico terciario. El principal componente del silano es el octadeciltrialcoxisilano, el cual se hidroliza como silanol al mezclarse con agua. Ofrece una mayor resistencia a la hidrólisis básica en comparación con otros tratamientos de superficies.
- Solución de monómero de silano de fácil uso que se suministra como una solución sólida al 20% en una mezcla de alcohol de diacetona y alcohol butílico terciario
- Mayor resistencia a hidrólisis básica que a otros tratamientos de superficies
Especificaciones
Siliconización de superficies de vidrio | |
4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona, 2-metil-2-propanol, silano, trimetoxioctadecilo | |
120 mL | |
Water-Soluble Siliconizing Fluid |
Inflamable, irritante | |
25 - 45, 25 - 45, 10 - 20% | |
15 °C a 35 °C |
Seguridad y manipulación
- Aquasil, 120 mL.
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl alcohol,Diacetone alcohol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.