Learn More
Agua, reactivo (agua desionizada), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782226
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
Se utiliza en las valoraciones conductimétricas y en las síntesis de nanomateriales. Se utiliza mayoritariamente como disolvente en el sector industrial y en todos los campos de investigación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Información de solubilidad Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 1
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.333
Forma física Líquido