Learn More
Miele Professional™ Sistema Aqua-Soft PG 8597
Sistema Aqua-Soft PG 8597 - Descalcificador de agua de doble depósito para la eliminación continua del agua blanda hasta 40 °dH
Marca: Miele Professional™ 6943120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 26.70000kg
Descrizione
- Salida: continua 19 l/min, máxima 30 l/min
- Aparato independiente con rodillos, carga superior
- Recipiente 1 para 20 kg de sal, 2 recipientes para 4,5 l de resina
- Sistema de dos cámaras de volumen controlado, funcionamiento sin corriente
Specifica
Blanco | |
Pretratamiento de agua | |
360 mm | |
360 mm |
Lavadores-desinfectadores | |
Plástico | |
570 mm | |
19 kg |