Learn More
Agua sin nitratos, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Especificaciones
pH | ±7 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1000 mL |
Forma física | Liquid |