Learn More
Agua, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216517
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Punto de ebullición 100.0°C
Conductividad 1μS/cm Max.
Fórmula lineal H2O
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado HPLC
Envase Frasco de plástico
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido