Learn More
Si Analytics™ Unidad de destilación de agua
No se incurre en costes por la regeneración o sustitución de resinas, ni por los módulos de pretratamiento que son necesarios para proteger la membrana. La unidad de destilación de agua SI Analytics™ es fácil de limpiar y garantiza la máxima seguridad de funcionamiento.
2970.00€ - 3476.00€
Especificaciones
Tipo | Unidad de destilación de agua |
---|---|
Peso (métrico) | 11 kg |
Características | Calefacción de resistencia |
Altura (métrico) | 750 mm |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10098281
|
Si Analytics™
285502044 |
7 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10098271
|
Si Analytics™
285502036 |
7 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10407742
|
Si Analytics™
285502028 |
4 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Producción 4 o 7 l/h• Conductividad 1μS/cm
• Cuerpo de calentamiento de acero inoxidable
• Hervidor y refrigerante monocuerpo de vidrio
• Destilador de vidrio borosilicatado para la producción de agua desmineralizada y estéril
• Conforme a las principales farmacopeas
• Cuerpo de calentamiento de acero inoxidable
• Alimentación del hervidor con el agua de enfriamiento para ahorrar la energía
• Regulación automática del nivel
• Seguridad de sobrecalentamiento en caso de falta de agua
• Destilador de vidrio Schott
• Caudal 7 l/h 230 V- 23 A
Especificaciones
Unidad de destilación de agua | |
Calefacción de resistencia | |
300 mm |
11 kg | |
750 mm | |
300 mm |